ENA181911630
Enamine
N-({4-[(pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}methylidene)hydroxylamine
About This Item
Iupac Name
4-(2-pyridinylmethoxy)benzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c16-15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-10-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9-10H2
Clave InChI
DIAWFICBCQPYJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37258
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)