MilliporeSigma
ENA181911479
Enamine
2-chloro-N-[(1-phenylcyclopentyl)methyl]acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
$146.90
250 MG
$210.60
500 MG
$404.30
1 G
$536.90
2.5 G
$1,053.00
5 G
$1,558.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-28323-100MG
$146.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$146.90
250 MG
$210.60
500 MG
$404.30
1 G
$536.90
2.5 G
$1,053.00
5 G
$1,558.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.76
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-28323-100MG
$146.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-[(1-phenylcyclopentyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H18ClNO/c15-10-13(17)16-11-14(8-4-5-9-14)12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2,(H,16,17)
InChI key
MYVPCHLYMRSBIA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28323
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)