MilliporeSigma
ENA161669121
Enamine
methyl 4-(2-aminoethyl)benzoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.68
Número MDL:
mp
241-243
Iupac Name
methyl 4-(2-aminoethyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
Clave InChI
HYBVWCPWTPZFQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36219
Melting Point
241-243
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36219
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)