MilliporeSigma
ENA161209147
Enamine
2-[4-(2-chloroacetyl)piperazin-1-yl]-N-(2-ethylphenyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
360.28
Número MDL:
Iupac Name
2-[4-(chloroacetyl)-1-piperazinyl]-N-(2-ethylphenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H22ClN3O2.ClH/c1-2-13-5-3-4-6-14(13)18-15(21)12-19-7-9-20(10-8-19)16(22)11-17;/h3-6H,2,7-12H2,1H3,(H,18,21);1H
Clave InChI
ZKGGZAKSCCEEGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23045
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23045
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)