ENA161208853
Enamine
1-(2-chlorobenzoyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2-chlorobenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O.ClH/c12-10-4-2-1-3-9(10)11(15)14-7-5-13-6-8-14;/h1-4,13H,5-8H2;1H
Clave InChI
DNSJPAKXQUGKEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11504
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)