MilliporeSigma
ENA156508306
Enamine
1-methyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
2.5 G
$1,199.90
5 G
$1,773.20
10 G
$2,631.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-31318-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
2.5 G
$1,199.90
5 G
$1,773.20
10 G
$2,631.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-31318-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O4/c1-12-6-4(7(13)11-9(12)16)2-3-5(10-6)8(14)15/h2-3H,1H3,(H,14,15)(H,11,13,16)
Clave InChI
CAOKZFGLLFQDNW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31318
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)