MilliporeSigma
ENA156508115
Enamine
3-(propan-2-yloxy)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.65
Número MDL:
Iupac Name
3-isopropoxy-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2)8-5-3-4-7;/h6H,3-5,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
IBOWSFAEWIWWBH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31660
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31660
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)