ENA152121143
Enamine
2-amino-N-[(furan-2-yl)methyl]benzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-30488-100MG
$127.40
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-30488-100MG
$127.40
Iupac Name
2-amino-N-(2-furylmethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O3S/c12-10-5-1-2-6-11(10)17(14,15)13-8-9-4-3-7-16-9/h1-7,13H,8,12H2
InChI key
CGJSCNSPWZXPHW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30488
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)