MilliporeSigma
ENA152121042
Enamine
4-(piperidine-1-sulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.82
Número MDL:
Iupac Name
4-(1-piperidinylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO4S2/c12-18(14,15)10-4-6-11(7-5-10)19(16,17)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
Clave InChI
JWZLPLIHIUJEDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)