MilliporeSigma
ENA113816983
Enamine
1-[(2-chloropyridin-3-yl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.75
Número MDL:
Iupac Name
1-[(2-chloro-3-pyridinyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O4S/c12-10-9(2-1-5-13-10)19(17,18)14-6-3-8(4-7-14)11(15)16/h1-2,5,8H,3-4,6-7H2,(H,15,16)
Clave InChI
FJUSTOBRWWALKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27019
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27019
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)