MilliporeSigma
ENA112933395
Enamine
2-(carbamoylamino)-2-phenylacetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
2.5 G
$1,199.90
5 G
$1,773.20
10 G
$2,631.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26540-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
2.5 G
$1,199.90
5 G
$1,773.20
10 G
$2,631.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26540-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
200-205
Iupac Name
[(aminocarbonyl)amino](phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c10-9(14)11-7(8(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,12,13)(H3,10,11,14)
Clave InChI
GIOUOHDKHHZWIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26540
Melting Point
200-205
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26540
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)