MilliporeSigma
ENA112933383
Enamine
4-methanesulfonyl-2-(2-phenylethenesulfonamido)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
347.41
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-2-({[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}amino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO6S2/c1-21(17,18)9-8-12(13(15)16)14-22(19,20)10-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-7,10,12,14H,8-9H2,1H3,(H,15,16)/b10-7+
Clave InChI
RGXRSXFLYAYPGY-JXMROGBWSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26517
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26517
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)