MilliporeSigma
ENA087845073
Enamine
2-chloro-N-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.59
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methyl-5-isoxazolyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2/c1-4-2-6(11-9-4)8-5(10)3-7/h2H,3H2,1H3,(H,8,10)
Clave InChI
XXWIBXGRFWHVCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24698
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24698
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)