MilliporeSigma
ENA087844937
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
Clave InChI
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24301
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)