MilliporeSigma
ENA069848671
Enamine
1-(4-fluorobenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$45.50
250 MG
$63.70
500 MG
$101.40
1 G
$130.00
2.5 G
$250.90
5 G
$455.00
10 G
$780.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23985-100MG
$45.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$45.50
250 MG
$63.70
500 MG
$101.40
1 G
$130.00
2.5 G
$250.90
5 G
$455.00
10 G
$780.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23985-100MG
$45.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(4-fluorobenzoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14FNO3/c14-11-5-3-9(4-6-11)12(16)15-7-1-2-10(8-15)13(17)18/h3-6,10H,1-2,7-8H2,(H,17,18)
Clave InChI
RVLHLMFNCSEIHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23985
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23985
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)