MilliporeSigma
ENA069848629
Enamine
2-chloro-1-[2-(thiophen-2-yl)pyrrolidin-1-yl]ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$124.80
250 MG
$176.80
500 MG
$332.80
1 G
$462.80
2.5 G
$907.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22653-100MG
$124.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$124.80
250 MG
$176.80
500 MG
$332.80
1 G
$462.80
2.5 G
$907.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22653-100MG
$124.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-2-(2-thienyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12ClNOS/c11-7-10(13)12-5-1-3-8(12)9-4-2-6-14-9/h2,4,6,8H,1,3,5,7H2
Clave InChI
QTNXVJJFLBKKFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22653
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22653
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)