MilliporeSigma
ENA069848504
Enamine
2,2,2-trichloro-1-[4-(2-chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$94.90
250 MG
$135.20
500 MG
$254.80
1 G
$369.20
2.5 G
$725.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23707-100MG
$94.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$94.90
250 MG
$135.20
500 MG
$254.80
1 G
$369.20
2.5 G
$725.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
302.97
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23707-100MG
$94.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(4-(2-chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7Cl4NO2/c1-14-4-5(7(15)3-10)2-6(14)8(16)9(11,12)13/h2,4H,3H2,1H3
Clave InChI
XVSQHCMJCFAFSI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23707
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)