ENA066595853
Enamine
N'-hydroxyadamantane-1-carboximidamide
About This Item
mp
209-210
Iupac Name
1-adamantyl(nitroso)methylamine
Inchi Code
1S/C11H18N2O/c12-10(13-14)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-10H,1-6,12H2
Clave InChI
UNMPGYDXHYYRBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15210
Melting Point
209-210
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15210
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)