MilliporeSigma
ENA061488372
Enamine
2-bromo-4,5-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
315.57
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4,5-dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8BrClO4S/c1-13-6-3-5(9)8(15(10,11)12)4-7(6)14-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
UGBLMSQDINTCMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13506
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13506
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)