MilliporeSigma
ENA048304395
Enamine
2-[(3-cyano-4,5,6-trimethylpyridin-2-yl)sulfanyl]acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
2.5 G
$1,199.90
5 G
$1,773.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-11754-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
2.5 G
$1,199.90
5 G
$1,773.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.29
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-11754-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
175-177
Iupac Name
[(3-cyano-4,5,6-trimethyl-2-pyridinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-6-7(2)9(4-12)11(13-8(6)3)16-5-10(14)15/h5H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
QPCNBFPZOZJIHO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754
Melting Point
175-177
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)