MilliporeSigma
ENA024295975
Enamine
2-[(4-ethoxyphenoxy)methyl]oxirane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
40-41
Iupac Name
2-[(4-ethoxyphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-2-12-9-3-5-10(6-4-9)13-7-11-8-14-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
Clave InChI
RXBYVUJCNJKSEO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09939
Melting Point
40-41
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)