MilliporeSigma
ENA024295825
Enamine
1-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$85.80
250 MG
$119.60
500 MG
$226.20
1 G
$332.80
2.5 G
$652.60
5 G
$965.90
10 G
$1,431.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-09789-100MG
$85.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$85.80
250 MG
$119.60
500 MG
$226.20
1 G
$332.80
2.5 G
$652.60
5 G
$965.90
10 G
$1,431.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-09789-100MG
$85.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
84-86
Iupac Name
1-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-3-14-10-6-4-5-9-7-11(8(2)13)15-12(9)10/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
VMJVQNUDBMVFAH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09789
Melting Point
84-86
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09789
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)