MilliporeSigma
ENA024295355
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-9(6-12)8(2)11(7)10-3-4-10/h5-6,10H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZBULWGFKZMHJLU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)