MilliporeSigma
ENA024294964
Enamine
3-chloro-4-ethoxy-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.65
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-ethoxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-3-14-10-8(11)4-7(6-12)5-9(10)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
RPBVYQARIAYXAD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08926
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08926
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)