ENA018109784
Enamine
ethyl 2-amino-4-(2,5-dimethylphenyl)thiophene-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-06682-100MG
$115.70
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-06682-100MG
$115.70
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-(2,5-dimethylphenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO2S/c1-4-18-15(17)13-12(8-19-14(13)16)11-7-9(2)5-6-10(11)3/h5-8H,4,16H2,1-3H3
InChI key
ZPSZGZTWODVJET-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06682
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)