MilliporeSigma
ENA018109538
Enamine
ethyl 2-{3-[(diethylcarbamoyl)methyl]-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene}acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.38
MDL number:
Iupac Name
ethyl (2Z)-{3-[2-(diethylamino)-2-oxoethyl]-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene}ethanoate
Inchi Code
1S/C13H20N2O4S/c1-4-14(5-2)10(16)8-15-11(17)9-20-12(15)7-13(18)19-6-3/h7H,4-6,8-9H2,1-3H3/b12-7-
InChI key
VUAGFVHSYZYJHV-GHXNOFRVSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06405
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06405
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)