MilliporeSigma
ENA018108096
Enamine
3-amino-3-benzyl-1-(3,4-dichlorophenyl)thiourea
Seleccione un Tamaño
100 MG
$106.60
250 MG
$149.50
500 MG
$283.40
1 G
$406.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04743-100MG
$106.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$106.60
250 MG
$149.50
500 MG
$283.40
1 G
$406.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
326.25
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04743-100MG
$106.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-benzyl-N-(3,4-dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C14H13Cl2N3S/c15-12-7-6-11(8-13(12)16)18-14(20)19(17)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,17H2,(H,18,20)
InChI key
CSZPZXHGANOWNS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04743
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04743
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)