MilliporeSigma
ENA018107657
Enamine
3-(4-aminophenyl)-3-azatricyclo[7.3.1.0,5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
100 MG
$85.80
250 MG
$119.60
500 MG
$226.20
1 G
$332.80
2.5 G
$652.60
5 G
$965.90
10 G
$1,431.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04219-100MG
$85.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$85.80
250 MG
$119.60
500 MG
$226.20
1 G
$332.80
2.5 G
$652.60
5 G
$965.90
10 G
$1,431.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04219-100MG
$85.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
287-288
Iupac Name
2-(4-aminophenyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C18H12N2O2/c19-12-7-9-13(10-8-12)20-17(21)14-5-1-3-11-4-2-6-15(16(11)14)18(20)22/h1-10H,19H2
Clave InChI
ZMJZCOQYUBLDCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04219
Melting Point
287-288
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04219
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)