MilliporeSigma
ENA018105339
Enamine
2-cyano-N-(naphthalen-1-yl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.24
Número MDL:
mp
174-175
Iupac Name
2-cyano-N-(1-naphthyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-9-8-13(16)15-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
Clave InChI
UWQDBRNNYSFJFC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01330
Melting Point
174-175
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01330
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)