MilliporeSigma
ENA018104948
Enamine
3-{[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}-1H,2H,3H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
344.41
MDL number:
Iupac Name
(3E)-3-[4-(dimethylamino)benzylidene]-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H20N2O2/c1-24(2)16-10-7-14(8-11-16)13-15-9-12-18-20(22(25)26)17-5-3-4-6-19(17)23-21(15)18/h3-8,10-11,13H,9,12H2,1-2H3,(H,25,26)/b15-13+
InChI key
AVUQSBUWLFDCRI-FYWRMAATSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00889
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00889
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)