ENA018104791
Enamine
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
mp
243-244
Iupac Name
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7NO2S2/c14-12(15)10-6-5-9(16-10)11-13-7-3-1-2-4-8(7)17-11/h1-6H,(H,14,15)
Clave InChI
GKBJZPGWTJQYCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)