MilliporeSigma
ENA018104637
Enamine
2-(4-methoxybenzenesulfonamido)-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.4
Número MDL:
Iupac Name
N-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl](methyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C12H17NO5S2/c1-18-9-3-5-10(6-4-9)20(16,17)13-11(12(14)15)7-8-19-2/h3-6,11,13H,7-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
SHGHKXMUEWMGNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00544
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00544
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)