MilliporeSigma
ENA018104253
Enamine
3-phenyl-2-[(4,4,4-trifluoro-3-oxobut-1-en-1-yl)amino]propanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$85.80
250 MG
$119.60
500 MG
$226.20
1 G
$332.80
2.5 G
$652.60
5 G
$965.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-00156-100MG
$85.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$85.80
250 MG
$119.60
500 MG
$226.20
1 G
$332.80
2.5 G
$652.60
5 G
$965.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.24
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-00156-100MG
$85.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[(1E)-4,4,4-trifluoro-3-oxo-1-butenyl]phenylalanine
Inchi Code
1S/C13H12F3NO3/c14-13(15,16)11(18)6-7-17-10(12(19)20)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,17H,8H2,(H,19,20)/b7-6+
InChI key
MLIIENMBDGAIEZ-VOTSOKGWSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00156
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)