MilliporeSigma
COMH95E96C4A
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-cyclopropyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
1 G
$455.00
5 G
$1,430.00
Referencia (SKU) del distribuidor: OT-5627-1G
$455.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$455.00
5 G
$1,430.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
360.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OT-5627-1G
$455.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-N-cyclopropyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9BrF3NO3S/c11-6-1-4-9(8(5-6)18-10(12,13)14)19(16,17)15-7-2-3-7/h1,4-5,7,15H,2-3H2
Clave InChI
GPOODZNNRRANTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5627
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5627
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)