MilliporeSigma
COMH0C955744
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]-N-methylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.22
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(3-bromophenoxy)ethyl)(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H20BrNO3/c1-14(2,3)19-13(17)16(4)8-9-18-12-7-5-6-11(15)10-12/h5-7,10H,8-9H2,1-4H3
Clave InChI
UIHLOIBWPOSSTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2117
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2117
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)