MilliporeSigma
COMH04238F8F
Combi-Blocks, Inc.
2-(Anilinomethyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(anilinomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H13NO/c15-13-9-5-4-6-11(13)10-14-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,14-15H,10H2
Clave InChI
RPHPKMUPELFCMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7997
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7997
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)