MilliporeSigma
COMH04237F0F
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (2-fluorophenoxy)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl (2-fluorophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-12-9(11)6-13-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
MCUICEQLBVRIIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3714
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3714
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)