MilliporeSigma
COMH04237CDD
Combi-Blocks, Inc.
N-(1,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-yl)propane-1,3-diamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
328.28
Número MDL:
Iupac Name
N1-(1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-yl)propane-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C16H21N3.2ClH/c17-10-5-11-18-16-12-6-1-3-8-14(12)19-15-9-4-2-7-13(15)16;;/h1,3,6,8H,2,4-5,7,9-11,17H2,(H,18,19);2*1H
Clave InChI
FWSNQSZHORUOPW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3141
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3141
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)