MilliporeSigma
COMH04236C92
Combi-Blocks, Inc.
4-[(3-Methoxyphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
$195.00
5 G
$598.00
Referencia (SKU) del distribuidor: QY-8939-1G
$195.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$195.00
5 G
$598.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.34
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: QY-8939-1G
$195.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(N-(3-methoxyphenyl)methylsulfonamido)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H17NO5S/c1-18-11-6-3-5-10(9-11)13(19(2,16)17)8-4-7-12(14)15/h3,5-6,9H,4,7-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
VLHRJALDCQRCHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8939
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8939
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)