MilliporeSigma
COM964465626
Combi-Blocks, Inc.
Bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.4
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)amine
Inchi Code
1S/C14H31NO6/c1-16-7-9-20-13-11-18-5-3-15-4-6-19-12-14-21-10-8-17-2/h15H,3-14H2,1-2H3
Clave InChI
NBTVYAUPXIBYLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-7201
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-7201
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)