COM638466135
Combi-Blocks, Inc.
2-Isopropyladamantan-2-yl methacrylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: QN-3615-1G
$13.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: QN-3615-1G
$13.00
Iupac Name
(1R,3S,5r,7r)-2-isopropyladamantan-2-yl methacrylate
Inchi Code
1S/C17H26O2/c1-10(2)16(18)19-17(11(3)4)14-6-12-5-13(8-14)9-15(17)7-12/h11-15H,1,5-9H2,2-4H3/t12-,13+,14-,15+,17?
Clave InChI
ZMAOPHHNBQIJOQ-CQQIWXSWSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-3615
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)