MilliporeSigma
COM497513600
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Iupac Name
(2Z)-2-(1,3-benzoxazol-2-yl)-3-hydroxy-2-propenal
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-5-7(6-13)10-11-8-3-1-2-4-9(8)14-10/h1-7H
Clave InChI
MEERYQZEXZMOGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-7064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-7064
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)