COM490022235
Combi-Blocks, Inc.
[5-nitro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: YF-1388-1G
$715.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: YF-1388-1G
$715.00
Iupac Name
(5-nitro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO4/c9-8(10,11)16-7-2-1-6(12(14)15)3-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
Clave InChI
FQIKSGAPTKHNIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1388
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)