MilliporeSigma
COM490020744
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butylmethoxyphenylsilyl bromide
Seleccione un Tamaño
250 MG
$78.00
1 G
$182.00
Referencia (SKU) del distribuidor: QC-5252-250MG
$78.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$78.00
1 G
$182.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: QC-5252-250MG
$78.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
bromo(tert-butyl)methoxy(phenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H17BrOSi/c1-11(2,3)14(12,13-4)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
Clave InChI
VFFLZSQFWJXUJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)