MilliporeSigma
COM466005790
Combi-Blocks, Inc.
Boc-L-2-aminomethylphe(fmoc)
Seleccione un Tamaño
250 MG
$136.50
1 G
$338.00
5 G
$1,404.00
Referencia (SKU) del distribuidor: QE-4614-250MG
$136.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$136.50
1 G
$338.00
5 G
$1,404.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
516.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: QE-4614-250MG
$136.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-[2-({[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}methyl)phenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C30H32N2O6/c1-30(2,3)38-29(36)32-26(27(33)34)16-19-10-4-5-11-20(19)17-31-28(35)37-18-25-23-14-8-6-12-21(23)22-13-7-9-15-24(22)25/h4-15,25-26H,16-18H2,1-3H3,(H,31,35)(H,32,36)(H,33,34)/t26-/m0/s1
Clave InChI
URDGEKHRYXDFMC-SANMLTNESA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-4614
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-4614
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)