COM448685904
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(2,5-dimethoxyphenyl)benzoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: YB-4679-1G
$325.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: YB-4679-1G
$325.00
Iupac Name
methyl 2',5'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-11-8-9-15(19-2)14(10-11)12-6-4-5-7-13(12)16(17)20-3/h4-10H,1-3H3
Clave InChI
AYUNSTUJGSLMOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)