COM448685865
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-5-(3-fluoropyridin-2-yl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: YB-4532-1G
$312.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: YB-4532-1G
$312.00
Iupac Name
3-fluoro-5-(3-fluoro-2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-9-5-7(4-8(6-9)12(16)17)11-10(14)2-1-3-15-11/h1-6H,(H,16,17)
Clave InChI
XBHWTAHYZCUNLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4532
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)