MilliporeSigma
COM448685251
Combi-Blocks, Inc.
5-(3,5-Dimethylphenyl)nicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.26
Número MDL:
Iupac Name
5-(3,5-dimethylphenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO2/c1-9-3-10(2)5-11(4-9)12-6-13(14(16)17)8-15-7-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
YLLORROYVZRDMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6332
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6332
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)