MilliporeSigma
COM448684227
Combi-Blocks, Inc.
Potassium trifluoro(4-fluoro-5-formyl-2-methylphenyl)borate
About This Item
Peso molecular:
244.04
Número MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(4-fluoro-5-formyl-2-methylphenyl)borate
Inchi Code
1S/C8H6BF4O.K/c1-5-2-8(10)6(4-14)3-7(5)9(11,12)13;/h2-4H,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
UNUBWRGPGUVUJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-4925
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-4925
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)