MilliporeSigma
COM448668999
Combi-Blocks, Inc.
3-Iodoquinolin-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.07
Número MDL:
Iupac Name
3-iodoquinolin-6-amine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-3-6-4-8(11)1-2-9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
Clave InChI
CZDACOUVNQXGFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1559
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1559
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)